Vai a
SML0710
DDRI-18
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 89.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 89.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
InChI key
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1533SML3593693014
DDRI-18 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0710
DDRI-18
(S)-H8-BINAP technical grade
Sigma-Aldrich
693014
(S)-H8-BINAP
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
technical grade
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)