Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 123.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 393.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -280 to -340°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1)N(C(C)=O)N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C1C=C(OCO4)C4=C3
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11-7-14-8-17-18(25-10-24-17)9-16(14)19(21-22(11)12(2)23)13-3-5-15(20)6-4-13/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
JACAAXNEHGBPOQ-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: insoluble, DMSO: ~14 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white | color yellow to orange |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?