SML0604
SB-399885 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3,5-Dichloro-2-methoxyphenyl)-4-methoxy-3-(1-piperazinyl)-benzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C18H21Cl2N3O4S/c1-26-17-4-3-13(11-16(17)23-7-5-21-6-8-23)28(24,25)22-15-10-12(19)9-14(20)18(15)27-2/h3-4,9-11,21-22H,5-8H2,1-2H3
ATKZKAYWARYLBW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.