Vai a
SML0597
Daurisoline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-Daurisoline, (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-hydroxy-3-[4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol, (R,R)-Daurisoline, O7-Demethyldauricine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.70
CHF 83.04
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H42N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.04
Prezzo di listinoCHF 97.70Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](c6c(cc(c(c6)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)Oc3c(ccc(c3)C[C@H]4N(CCc5c4cc(c(c5)OC)O)C)O)C
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(43-4)37(44-5)22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(42-3)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
InChI key
BURJAQFYNVMZDV-FIRIVFDPSA-N
Biochem/physiol Actions
Daurisoline alkaloid isolated from the rhizomes of Menispermum dauricum that exhibit varies pharmacological activities including antiplatelet aggregation, anti-inflammatory, neuron-protective properties, and antiarrhythmic effect. It appears that antiarrhythmic effect of daurisoline is maintained through blockade of hERG channels.
Daurisoline is antiarrythmic, anti-inflammatory, neuron-protective; and blocks hERG channels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3024SML2449SML1372
Daurisoline ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0597
Daurisoline
Isoliensinine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3024
Isoliensinine
THIQ ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2449
THIQ
Nifetepimine ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1372
Nifetepimine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)