Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 146.00 |
500 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 581.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
9(S)-HODE, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
concentration
1 mg/mL in ethanol
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-17(19)15-12-9-7-10-13-16-18(20)21/h6,8,11,14,17,19H,2-5,7,9-10,12-13,15-16H2,1H3,(H,20,21)/b8-6-,14-11+/t17-/m1/s1
InChI key
NPDSHTNEKLQQIJ-UINYOVNOSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution | description ~100 mg/mL in ethanol, analytical standard |
| form solution | form ethanol solution | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (TLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| color colorless to light yellow | color - | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?