Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31NOS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1)c3c[s]cc3)COc2cc(ccc2)CN(CC)C\C=C\C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H31NOS2/c1-5-28(14-8-6-7-13-27(2,3)4)18-22-10-9-11-25(16-22)29-19-26-17-24(21-31-26)23-12-15-30-20-23/h6,8-12,15-17,20-21H,5,14,18-19H2,1-4H3/b8-6+
InChI key
KIRGLCXNEVICOG-SOFGYWHQSA-N
Biochem/physiol Actions
NB-598 is a potent and specific inhibitor of mammalian squalene epoxidase (SQLE) that suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway. It decreases cholesterol levels in cells. NB-598 exhibit potent cytotoxic effects in subset of f neuroendocrine tumors, such as small cell lung cancers through accumulation of toxic squalene with in sensitive cancer cells.
Potent and specific inhibitor of mammalian squalene epoxidase (SQLE) that suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?