SML0463
BPD
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-2,5-Furandione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C(c2ccc3OCOc3c2)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C17H10O5/c18-16-14(10-4-2-1-3-5-10)15(17(19)22-16)11-6-7-12-13(8-11)21-9-20-12/h1-8H,9H2
IMHGOAWBSJVILI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)