SML0455
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Benzene hexabromide, NSC 7908
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3