SML0419
Ebselen Oxide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Oxide-2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one, Ebselen selenoxide, NSC 639772
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(c2ccccc2)[Se](=O)c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2Se/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)17(16)14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SBTLFLABILGUMK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3