SML0389
PF-514273
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)-7-(2,2-difluoropropyl)-6,7-dihydro-2H-pyrazolo[3,4-f][1,4]oxazepin-8(5H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(F)(F)CN1CCOc2c(nn(-c3ccccc3Cl)c2-c4ccc(Cl)cc4)C1=O
InChI
1S/C21H17Cl2F2N3O2/c1-21(24,25)12-27-10-11-30-19-17(20(27)29)26-28(16-5-3-2-4-15(16)23)18(19)13-6-8-14(22)9-7-13/h2-9H,10-12H2,1H3
FJMQJSUOOGOWBD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.