Vai a
P5296
CTOP
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 256.00
CHF 217.60
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H67N11O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1062.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 217.60
Prezzo di listinoCHF 256.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI key
PZWWYAHWHHNCHO-FGHAYEPSSA-N
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
General description
D-Pen-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (CTOP) is a selective cyclic μ-opioid receptor antagonist.
Application
CTOP has been used:
  • to study the anxiogenic effects induced by CTOP in mice and rat.
  • to study the effect of μ-opioid antagonist, CTOP on the bovine milk-derived LF (BLF)-induced analgesia.
  • to determine whether μ-opioid receptors act cooperatively with 5-hydroxytryptamine (5-HT1A) receptors to regulate the behaviors generated in the elevated T-maze (ETM).
Biochem/physiol Actions
Selective ligand for μ-opioid receptors.
D-Pen-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (CTOP) inhibits acute morphine-induced hypermotility and analgesic effect of morphine in a dose-dependent manner in vivo.
Other Notes
Somatostatin analog
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6352E73845.08015
CTOP ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5296
CTOP
CTAP ≥95%
Sigma-Aldrich
C6352
CTAP
CTOP
Sigma-Aldrich
5.08015
CTOP
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
Gene Information
-
UniProt accession no.
Q64387
UniProt accession no.
Q62923
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTOP
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)