SML0323
SMI-4a
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-5-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione, (Z)-5-(3-Trifluoromethylbenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(\C=C2/SC(=O)NC2=O)c1
InChI
1S/C11H6F3NO2S/c12-11(13,14)7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(16)15-10(17)18-8/h1-5H,(H,15,16,17)/b8-5-
NGJLOFCOEOHFKQ-YVMONPNESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)