Documenti fondamentali
5.08506
Sigma-Aldrich
Gabapentin
Sinonimo/i:
Gabapentin, L-type Voltage Gated Ca2+ Channel Blocke, Gabapentin
Scegli un formato
10 MG
CHF 102.00
CHF 102.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 102.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H3]CC1(CCCCC1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A water soluble GABA analog originally developed to treat epilepsy and neuropathic pain but is not believed to act on the same brain receptors. Gabapentin interacts with voltage-gated calcium channels in cortical neurons. It binds to the α2δ subunit (1 and 2) and has been found to reduce calcium currents after chronic but not acute application via an effect on trafficking of voltage-dependent calcium channels in the central nervous system.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
α2δ subunit of L-type voltage gated Ca2+ channels
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Eroglu, C. et al. 2009. Cell.139, 380.
Hendrich, J. et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 3628.
Davies, A. et al. 2007. Trends Pharmacol. Sci.28, 220.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3