Vai a
SML0293
Telbivudine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-L-Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2′-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
CHF 112.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 411.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 112.20
Prezzo di listinoCHF 132.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Application
Telbivudine has been used to explore the mechanisms of telbivudine (LdT) induced creatine kinase (CK) elevation.
Biochem/physiol Actions
Telbivudine is a nucleoside analog that is widely used to treat hepatitis B virus (HBV) infection.
Telbivudineis a Hepatitis B antiviral agent.
Telbivudine is a synthetic molecule containing β-L-configuration. Telbivudine improves the estimated glomerular filtration rate (eGFR) in response to chronic hepatitis B (CHB). It prevents perinatal transmission and enhances the hepatitis B e antigen (HBeAg) seroconversion. It is also known to cause side effects such as creatine kinase (CK) elevation and fatal rhabdomyolysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1296D1413SML1836
Telbivudine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0293
Telbivudine
β-ODAP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1836
β-ODAP
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
-
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)