Vai a
SML0263
PF-04217903
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[1-(6-Quinolinylmethyl)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyrazin-6-yl]-1H-pyrazole-1-ethanol methanesulfonate (1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 388.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N8O·CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 388.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.OCCn1cc(cn1)-c2cnc3nnn(Cc4ccc5ncccc5c4)c3n2
InChI
1S/C19H16N8O.CH4O3S/c28-7-6-26-12-15(9-22-26)17-10-21-18-19(23-17)27(25-24-18)11-13-3-4-16-14(8-13)2-1-5-20-16;1-5(2,3)4/h1-5,8-10,12,28H,6-7,11H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HBEMHKVWZJTVOC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MET(4233)
Application
PF-04217903 has been used as tyrosine-protein kinase Met (C-Met) selective inhibitor in Madin-Darby Canine kidney (MDCK) cells and NT2D1 non-seminoma cells.
Biochem/physiol Actions
PF-04217903 is a c-Met inhibitor.
PF-04217903 is a highly selective, potent inhibitor of the hepatocyte growth factor receptor c-Met. PF-04217903 inhibits endogenous, wild type c-Met in A549 human lung carcinoma cells with an IC50 of 4.8 nM. The compund displays 1000-fold selectivity against a panel of 208 other kinases.
PF-04217903 is an ATP-competitive inhibitor. It elicits antiangiogenic functionality. PF-04217903 inhibits c-Met phosphorylation in xenograft models leading to partial tumor growth suppression.
Features and Benefits
This compound is featured on the Met page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y4895SML1406SML2824
PF-04217903 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0263
PF-04217903
YM-58483 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Y4895
YM-58483
Brassinazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1406
Brassinazole
Valiglurax ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2824
Valiglurax
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)