Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 130.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(\C=C3/C(=O)N(CCCN(C)C)c4ccc(F)cc34)c2c1
InChI
1S/C23H24FN3O2/c1-26(2)9-4-10-27-22-8-5-16(24)12-19(22)20(23(27)28)11-15-14-25-21-7-6-17(29-3)13-18(15)21/h5-8,11-14,25H,4,9-10H2,1-3H3/b20-11-
InChI key
CQNOITUXWKRVMB-JAIQZWGSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 12 mg/mL (orange solution) | solubility DMSO: 33 mg/mL |
| color light yellow to dark yellow | color - | color orange-brown | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?