Vai a
SML2121
A-33
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-{[2-(5-Chlorothiophen-2-yl)-5-ethyl-6-methylpyrimidin-4-yl]amino}phenyl)acetic acid, 2-[4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-pyrimidin-4-yl]amino]phenyl]acetic acid, 4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-benzeneacetic acid, A33
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 383.00
CHF 325.55
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18ClN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 325.55
Prezzo di listinoCHF 383.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)S3)=NC(C)=C2CC)C=C1
InChI key
FDVSPBLZPJMXFV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-33 (A33) is a potent and selective catalytic site-targeting PDE4B inhibitor (IC50 = 15 nM/PDE4B vs. 1.7 μM/PDE4D) that effectively prevents PDE4B-medicated cellular cAMP hydrolysis (150%/320% increased cAMP level with 100 nM/1 μM A-33 pre-treament in murine hippocampal HT-22 cells following 10 nM isoproterenol stimulation) in vitro and inhibits LPS-induced TNF-α production in mice in vivo (ID50 = 14 mg/kg p.o.). When administered via intraperitoneal injection, A-33 improves cognitive function in a rat model of traumatic brain injury (0.3 mg/kg i.p.) and exhibits antidepressant property in mice (0.3-1 mg/kg i.p.) in vivo.
Orally acive, potent and selective catalytic site-targeting PDE4B inhibitor with anti-inflammatory, antidepressant, and cognition-improving efficacy in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2598SML1491SML2738
A-33 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2121
A-33
Ataciguat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2598
Ataciguat
GW501516 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1491
GW501516
SM1-71 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2738
SM1-71
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
A-33 PDE4B inhibitor 915082-52-9
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)