Documenti fondamentali
SML0154
Sigma-Aldrich
SPV-106
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Pentadecylidene-Propanedioic acid 1,3-diethyl ester, Pentadecylidenemalonate 1b
Scegli un formato
5 MG
CHF 132.00
25 MG
CHF 403.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 132.00
25 MG
CHF 403.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 132.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21(23)25-5-2)22(24)26-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
APIJHPAXMCKJBY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Mixed histone acetylase inhibitor/activator
SPV106 is a mixed inhibitor/activator of histone acetyltransferase (HAT) activity. The compound inhibits the activity of p300/CBP, but potentiates p300/CBP-associated factor (PCAF) activity. SPV106 also induces S-phase cell cycle arrest and apoptosis in U937 cells.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.