SML0051
E-Resveratrol Trimethyl Ether
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-dimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene; Tri-O-methylresveratrol; Trimethoxy-trans-stilbene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥34 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)