Documenti
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Wyeth
Stringa SMILE
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
α1-adrenoceptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3