SMB00804
D-Gulonic acid lithium salt
Sinonimo/i:
(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid lithium salt, D-(8CI) Gulonic acid lithium salt, Lithium D-gulonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m1/s1
RGHNJXZEOKUKBD-KKQCNMDGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3