Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications | description ≥98% (titration) | description ≥98% (TLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98.0-102% anhydrous basis | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium D-gluconate hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?