SMB00608
Potassium clavulanate: silicon dioxide (1:1)
Sinonimo/i:
Potassium clavulanate: silicon dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear to slightly hazy
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2