Documenti fondamentali
SMB00565
Sigma-Aldrich
Zinniol
≥90% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-1,2-benzenedimethanol
Scegli un formato
1 MG
CHF 396.00
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 396.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCOC1=CC(CO)=C(CO)C(OC)=C1C
InChI
1S/C15H22O4/c1-10(2)5-6-19-14-7-12(8-16)13(9-17)15(18-4)11(14)3/h5,7,16-17H,6,8-9H2,1-4H3
DUMQPTRUYCCSEZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Antitumor activity
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Thuleau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 5932-5935 (1988-08-01)
Zinniol [1,2-bis(hydroxymethyl)-3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)benzene], a toxin produced by fungi of the Alternaria group, causes symptoms in plants that resemble those induced by the fungi. The phytotoxin binds to carrot protoplasts and isolated membranes in a saturable and reversible manner. Receptor occupancy stimulates