Documenti
SMB00541
Sigma-Aldrich
Sclerotioramine
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
[(7R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7-methyl-6,8-dioxo-2H-isoquinolin-7-yl] acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.87
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(/C=C(/C=C/C1=CC2=C(C(C(OC(C)=O)(C(C2=CN1)=O)C)=O)Cl)C)C
InChI
1S/C21H24ClNO4/c1-6-12(2)9-13(3)7-8-15-10-16-17(11-23-15)19(25)21(5,27-14(4)24)20(26)18(16)22/h7-12,23H,6H2,1-5H3/b8-7+,13-9+
DOUKEKLEUAGITQ-NJHPPEEMSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3