SMB01003
Cyclopenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(-)-Cyclopenin, (-)-Cyclopenine, 4-methyl-3′-phenylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2′-oxirane]-2,5-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
294.3
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-19-15(20)12-9-5-6-10-13(12)18-16(21)17(19)14(22-17)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3,(H,18,21)
APLKWZASYUZSBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3