Documenti fondamentali
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
Scegli un formato
1 MG
CHF 608.00
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 608.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14Cl2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.19
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)