Documenti fondamentali
SMB00513
Sigma-Aldrich
1-(3-Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-1-butanone
≥95% (LC/MS-UV)
Scegli un formato
1 MG
CHF 608.00
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 608.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)