SMB00375
Nadifloxacin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nadifloxacin, 9-fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, Acuatim, Jinofloxacin, OPC-7251, 9-Fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (Organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H21FN2O4/c1-10-2-3-12-16-13(18(24)14(19(25)26)9-22(10)16)8-15(20)17(12)21-6-4-11(23)5-7-21/h8-11,23H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
JYJTVFIEFKZWCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?