Documenti fondamentali
SMB00343
Sigma-Aldrich
Bulleyaconitine A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
((1-α,6-α,14-α,16-β)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-14-yl)(4-methoxyphenyl)-methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H49NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
627.76
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]12[C@@H](OC)C[C@]3(OC(C)=O)C4[C@H](OC)C5[C@@]6(OC)CC[C@H](OC)C5(C4N(CC)C6)[C@H](C2)C3[C@H]1C(C7=CC=C(OC)C=C7)=O
InChI
1S/C34H47NO9/c1-8-35-17-31(43-7)14-13-22(40-4)34-21-15-32(38)23(41-5)16-33(44-18(2)36,26(30(34)35)28(42-6)29(31)34)24(21)25(32)27(37)19-9-11-20(39-3)12-10-19/h9-12,21-26,28-30,38H,8,13-17H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24?,25+,26?,28+,29?,30?,31-,32+,33-,34?/m1/s1
XJZURQIFQOUENB-YKXAAOLFSA-N
Descrizione generale
Bulleyaconitine A is an alkaloid found in Aconitum bulleyanum.
Azioni biochim/fisiol
Bulleyaconitine has analgesic and anti-inflammatory properties and has been used for the treatment of chronic pain and rheumatoid arthritis.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)