Vai a
SML3501
Dehydrocorydaline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
13-Methylpalmatine, 5,6-Dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyldibenzo[a,g]quinolizinium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.43
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C2[N+](CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C41
InChI
1S/C22H24NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3/q+1
InChI key
RFKQJTRWODZPHF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects
Dehydrocorydaline is an alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects. Dehydrocorydaline attenuates bone cancer pain through suppression M1 phenotype and upregulation M2 phenotype of microglia in the spinal cord.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3257SML3336SML3598
VU0155056 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3336
VU0155056
1PBC ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3598
1PBC
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
, White to very dark grey
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)