Documenti
SMB00268
Sigma-Aldrich
Chebuloside II
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H58O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5[C@H](O)C[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H58O11/c1-31(2)9-11-36(30(45)47-29-26(43)25(42)24(41)22(16-37)46-29)12-10-34(5)18(19(36)13-31)7-8-23-32(3)14-21(40)28(44)33(4,17-38)27(32)20(39)15-35(23,34)6/h7,19-29,37-44H,8-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-,32+,33-,34+,35+,36-/m0/s1
DZVIFFMYEULLBY-ZBNHRINCSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3