Documenti fondamentali
SMB00234
Sigma-Aldrich
p-Coumaryl alcohol 4-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 441.00
CHF 441.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 441.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 441.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9008
p-Coumaric acid
Lignin, alkali
Sigma-Aldrich
471003
Lignin, alkali
Enni Väisänen et al.
Journal of experimental botany, 71(20), 6379-6395 (2020-08-11)
Both the mechanisms of monolignol transport and the transported form of monolignols in developing xylem of trees are unknown. We tested the hypothesis of an active, plasma membrane-localized transport of monolignol monomers, dimers, and/or glucosidic forms with membrane vesicles prepared