Documenti
SMB00233
Sigma-Aldrich
Kaempferol 3-rutinoside 4′-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
756.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(48-10)47-9-17-21(39)25(43)28(46)33(52-17)53-30-22(40)18-14(36)6-12(35)7-15(18)50-29(30)11-2-4-13(5-3-11)49-32-27(45)24(42)20(38)16(8-34)51-32/h2-7,10,16-17,19-21,23-28,31-39,41-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20+,21+,23+,24-,25-,26+,27+,28+,31+,32+,33-/m0/s1
FYJOVKRHRUYSLY-QDSFYBSMSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3