SMB00181
Liriodendrin
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(+)-Syringaresinol di-O-β-glucopyranoside, Acanthoside D
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OCC4C3CO[C@@H]4c5cc(OC)c(OC6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,33-,34?/m0/s1
FFDULTAFAQRACT-MEAGMGCTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)