Documenti fondamentali
SMB00159
Sigma-Aldrich
6′-(p-Hydroxybenzoyl)mussaenosidic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 291.00
CHF 291.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 291.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 291.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)8-33-21(15(12)23)35-22-18(27)17(26)16(25)14(34-22)9-32-20(30)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-5,8,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-7,9H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
IUXOFSAPFXGQID-KLZCBZFCSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)