Documenti fondamentali
SMB00105
Sigma-Aldrich
Isorhapontin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
KLPUXMNQDCUPNO-DXKBKAGUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Almuth Hammerbacher et al.
Plant physiology, 157(2), 876-890 (2011-08-26)
Stilbenes are dibenzyl polyphenolic compounds produced in several unrelated plant families that appear to protect against various biotic and abiotic stresses. Stilbene biosynthesis has been well described in economically important plants, such as grape (Vitis vinifera), peanut (Arachis hypogaea), and