Documenti fondamentali
SLMTBP2-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 2.0 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022600044 (North America)
Volume
2.0 mL
Colore
colorless
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)