Vai a
G1145
Perline di vetro lavate in acido
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Sinonimo/i:
Microsfere di vetro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Le perle di vetro lavate con acido sono state usate:
  • nella lisi di colonie di lievito per mettere a punto un saggio del doppio ibrido in lievito[1]
  • nell′estrazione di DNA da campioni di micelio di Penicillium roqueforti
  • nella distruzione di ceppi di Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii sottosp. Bulgaricus per la determinazione dell′attività enzimatica[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1152G1277G4649
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perline di vetro lavate in acido
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)