The excitation wavelength for Product SCP0249, Pancreatic Elastase substrate is 335-350 nm and the emission wavelength is 410-440 nm.
SCP0249
Pancreatic Elastase substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
CHF 181.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 181.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pancreatic Elastase substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥85%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the maximum excitation and emission wavelength for Product SCP0249, Pancreatic Elastase substrate?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.