SCP0225
Proteasome Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
Carbobenzoxy-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin, benzyloxycarbonyl-glycyl-glycyl-leucyl-7-amido-4-methylcoumarin, Z-GGL-AMC
Scegli un formato
CHF 113.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 113.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteasome Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥87%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)