Documenti fondamentali
SCP0189
Sigma-Aldrich
MMP 13 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
1 MG
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 188.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H65N13O15
Peso molecolare:
1100.14
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
MMP 13 Substrate, fluorogenic,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Cha-Gly--Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2
Applicazioni
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-13 (collagenase-3, MMP-13).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)