SCP0158
Granzyme B Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
CHF 201.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 201.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Granzyme B Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥85%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)