Vai a
SCP0002
Acetyl-Amyloid β 25-35
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H83N13O15S1
Peso molecolare:
1102.31
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid-β (Aβ) peptides are a major component of the senile plaques characteristic of the Alzheimer brain. It is a type- I transmembrane protein. The amyloid β precursor protein is cleaved to amyloid peptides 36-43 amino acids in length. Aβ (25-35) represents the region that aggregates during plaque formation and is a functional domain implicated in both neurotrophic and neurotoxic effects. The gene encoding amyloid-β is localized on human chromosome 21. Acetylation may improve stability in in vitro and in vivo assays.
Application
Acetyl-Amyloid β 25-35 has been used to prepare rat models with Alzheimer′s disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1075A4723A2326
description
-
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)