SAB5900403
Anti-Monkeypox virus/MPXV M1R Antibody (SAA0284)
Sinonimo/i:
M1R, Monkeypox virus (MPXV)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in CHO cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
SAA0284, recombinant monoclonal
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
monkeypox virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:2000-1:4000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
Colore
colorless
pH
7.4
Isotipo
IgG2a, kappa
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Monkeypox virus (MPXV), like smallpox virus, belongs to the genus Orthopoxvirus. Its morphology is consistent with that of orthopoxvirus, with a brick-shaped or oval shape with rounded corners and a size of 200~400nm. Brick-shaped or oval-shaped, covered by a lipoprotein membrane or envelope, with two protein-containing side bodies in the middle, and a thick membrane core containing a large double-stranded DNA gene body. The genome of Mpox virus is a double-stranded DNA, about 197kb long, and the end of the genome contains an identical but opposite terminal inverted repeat sequence. The virus contains 190 open reading frames, 4 of which are located in terminal inverted repeats. The core proteins of monkeypox virus are A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.