Documenti fondamentali
GW11010
Sigma-Aldrich
IgY from chicken egg yolk
buffered aqueous solution
Scegli un formato
50 μG
CHF 553.00
CHF 553.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 553.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 553.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Coniugato
unconjugated
Stato
buffered aqueous solution
contiene
0.02% sodium azide
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
For blocking agents and controls in immunoassays.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)