Documenti
SAB5702945
Sigma-Aldrich
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10S5V10, monoclonal
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 mg/mL
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
DB
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3