SAB5702897
Anti-KDM4A Antibody, clone 9A9G6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
JHDM3A, JMJD2, JMJD2A, TDRD14A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A9G6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GDGRVTVGEPCTRKKGSAARSFSERELAEVADEYMFSLEENKKSKGRRQPLSKLPRHHPLVLQECVSDDETSEQLTPEEEAEETEAWAKPLSQLWQNRPPN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM4A(9682)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1