Documenti fondamentali
SAB5702372
Sigma-Aldrich
Anti-POLD1 Antibody, clone 4B6I3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDC2, CRCS10, MDPL, POLD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4B6I3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.15 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GGLLAFAKRRNCCIGCRTVLSHQGAVCEFCQPRESELYQKEVSHLNALEERFSRLWTQCQRCQGSLHEDVICTSRDCPIFYMRKKVRKDLEDQEQLLRRFGPPGPEAW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD1(5424)
Descrizione generale
This gene encodes the 125-kDa catalytic subunit of DNA polymerase delta. DNA polymerase delta possesses both polymerase and 3' to 5' exonuclease activity and plays a critical role in DNA replication and repair. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 6. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1107 of human POLD1 (P28340).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1