Documenti fondamentali
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6V10D5, monoclonal
Stato
liquid
Concentrazione
1.00 mg/mL
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
ELISA, WB
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)